SAB4700834
Monoclonal Anti-HLAClass I antibody produced in mouse
clone W6/32
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
W6/32, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, bovine, human, cat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HLA-A(3105)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico