SAB4700764
Monoclonal Anti-HSV2 gG antibody produced in mouse
clone T303, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
T303, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
herpes simplex virus 2
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi