SAB4700621
Monoclonal Anti-Ly6g low endotoxin antibody produced in rat
clone RB6-8C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RB6-8C5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ly6g(546644)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi