Documenti fondamentali
SAB4700613
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD177 antibody produced in mouse
clone MEM-166, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
100 μG
255,00 €
255,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
255,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
255,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-166, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD177(57126)
Descrizione generale
The antibody MEM-166 reacts with CD177 (Neutrophil specific antigen 1), a 60 kDa GPI-linked cell surface glycoprotein of uPAR family, expressed on granulocytes and in bone marrow early erythroblasts, megakaryocytes, promyelocytes and myelocytes.
Immunogeno
Human granulocytes
Applicazioni
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 1 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)