SAB4700240
Monoclonal Anti-CD52 antibody produced in mouse
clone HI186, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CAMPATH-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HI186, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD52(1043)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi