Documenti fondamentali
SAB4700141
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD80-APC antibody produced in mouse
clone MEM-233, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-B7-1
Scegli un formato
100 TEST
406,00 €
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 TEST
406,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-233, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD80(941)
Descrizione generale
The antibody MEM-233 reacts with CD80 (B7-1), a 60 kDa single chain type I glycoprotein of immunoglobulin supergene family, expressed on professional antigen-presenting cells, such as dendritic cells, macrophages or activated B lymphocytes.
Immunogeno
Extracellular domain of human CD80 fused to human IgG1(Fc)
Applicazioni
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)