SAB4503528
Anti-PAR4 (Cleaved-Gly48), N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Coagulation factor II receptor-like 3, F2RL3, PAR-4, Proteinase-activated receptor 4, Thrombin receptor-like 3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 33 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
proteolytically cleaved (Gly48)
Informazioni sul gene
human ... F2RL3(9002)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 29-78