SAB4500165
Anti-UTP14A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Antigen NY-CO-16, Serologically defined colon cancer antigen 16
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 87 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UTP14A(10813)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 321-370