SAB4500023
Anti-BIM antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
BCL2 interacting mediator of cell death, BCL2-like protein 11, BCL2L11, BOD, Bcl-2 related ovarian death protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 22 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BCL2L11(10018)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 1-50