SAB4301753
Anti-DEFB4A
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
BD-2, DEFB2, DEFB4, HBD-2, SAP1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:20-1:100
Numero d’accesso
NP_004933
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DEFB4A(100289462)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1