Documenti
SAB4301587
Sigma-Aldrich
Anti-RNF20
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
BRE1, BRE1A, hBRE1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:500-1:2000
Numero d’accesso
BC110585
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RNF20(56254)
Immunogeno
Fusion protein corresponding to residues near the C terminal of human ring finger protein 20, E3 ubiquitin protein ligase
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK 1