Documenti
SAB4300432
Sigma-Aldrich
Anti-VAV1 (Ab-174) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-VAV antibody produced in rabbit, Anti-vav 1 guanine nucleotide exchange factor antibody produced in rabbit
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~95 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(E-I-Y-E-D)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VAV1(7409)
Immunogeno
Peptide sequence around aa. 172-176 (E-I-Y-E-D), according to the protein VAV1.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrizione del bersaglio
Couples tyrosine kinase signals with the activation of the Rho/Rac GTPases, thus leading to cell differentiation and/or proliferation.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1