SAB4300170
Anti-phospho-TH (pSer40) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-TYH antibody produced in rabbit, Anti-tyrosine hydroxylase antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
55-60 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(R-Q-SP-L-I)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer40)
Informazioni sul gene
human ... TH(7054)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1