SAB4200623
Anti-C9orf72 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
3110043O21Rik, AI840585, ALSFTD, C9orf72, FLJ11109, FTDALS, RGD1359108, RP23-307M2.1, zgc:100846
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~55 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.3-0.6 μg/mL using whole extracts of T98G cells
immunocytochemistry: 4-6 μg/mL using SH-SY-5Y cells
immunohistochemistry: 10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human colon sections
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C9orf72(203228)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry