SAB4200360
Anti-Cyclophilin B antibody, Mouse monoclonal
clone CYPB-3, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-CYP-S1, Monoclonal Anti-CYPB, Monoclonal Anti-OI9, Monoclonal Anti-PPIB, Monoclonal Anti-SCYLP, Monoclonal Anti-peptidylprolyl isomerase B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CYPB-3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~20 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole cell extracts of human HepG2 or rat NRK cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPIB(5479)
mouse ... Ppib(19035)
rat ... Ppib(64367)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol