SAB4200354
Anti-SMAD2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-JV18, Anti-JV18-1, Anti-MADH2, Anti-MADR2, Anti-Mothers against decapentaplegic homolog 2, Anti-hMAD-2, Anti-hSMAD2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~52 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using using human HeLa cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human SMAD2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMAD2(4087)
mouse ... Smad2(17126)
rat ... Smad2(29357)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato