SAB4200193
Anti-Glyoxalase I antibody, Rat monoclonal
clone Clone 6F10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Glyoxalase I antibody produced in rat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Clone 6F10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~21 kDa
Reattività contro le specie
mouse, monkey, canine, rat, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: 0.12-0.25 μg/mL using A549, HeLa, SH-SY5Y, COS7 or MDCK cell extracts
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GLO1(2739)
mouse ... Glo1(109801)
rat ... Glo1(294320)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol