SAB2108611
Anti-SELENBP1
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti- LPSB, Anti- SP56, Anti- hSBP, Anti- hSP56, Anti-FLJ13813
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
44 kDa
Reattività contro le specie
guinea pig, bovine, human, rat, mouse, dog, horse
Concentrazione
0.5-1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numero d’accesso
Q49AQ8
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SELENBP1(8991)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3