SAB2108432
Anti-PPP2R2C antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
49kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, guinea pig, rat, dog, bovine, rabbit, horse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PPP2R2C(5522)
mouse ... Ppp2r2c(269643)
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3