SAB2102648
Anti-UHRF2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp434B0920, Anti-DKFZp686G0837, Anti-MGC33463, Anti-NIRF, Anti-Ubiquitin-like, containing PHD and RING finger domains, 2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
90 kDa
Reattività contro le specie
guinea pig, horse, rabbit, human, mouse, dog, bovine, rat
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UHRF2(115426)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
UHRF2 is overexpressed in colorectal cancer cells and functions as an oncogene in breast cancer cells. UHRF2 domains are required for the regulation of cell cycle network, epigenetic system and UPS (ubiquitin proteasome system). The protein plays an important role in the nuclear degradation of polyglutamine aggregates. UHRF2 is involved in the DNA damage repair of aortic vascular smooth muscle cells.
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)