Documenti fondamentali
SAB1413160
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NFE2L2 (phospho S40) antibody produced in rabbit
clone IFH-14
Scegli un formato
100 μG
370,00 €
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
370,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IFH-14, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50
western blot: 1:1000-1:2000
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer40)
Informazioni sul gene
human ... NFE2L2(4780)
Immunogeno
A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S40 of human NFE2L2.
Stato fisico
In PBS, 150 mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide).
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)