SAB1412617
ANTI-RPS6KB1 antibody produced in mouse
clone 2C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PS6K, RPS6KB1, S6K, S6K1, STK14A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.84 kDa
Reattività contro le specie
human,
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPS6KB1(6198)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PSVLESVKEKFSFEPKIRSPRRFIGSPRTPVSPVKFSPGDFWGRGASASTANPQTPVEYPMETSGIEQMDVTMSGEASAPLPIRQPNSGPYKKQAFPMISKRPEHLRMNL