Documenti fondamentali
SAB1412547
Sigma-Aldrich
ANTI-PHF1 antibody produced in mouse
clone 4F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MTF2L2, PCL1, PHF1, PHF2
Scegli un formato
100 μG
490,00 €
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.63 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PHF1(5252)
Descrizione generale
This gene encodes a Polycomb group protein. The protein is a component of a histone H3 lysine-27 (H3K27)-specific methyltransferase complex, and functions in transcriptional repression of homeotic genes. The protein is also recruited to double-strand breaks, and reduced protein levels results in X-ray sensitivity and increased homologous recombination. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
PHF1 (NP_077084, 2 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AQPPRLSRSGASSLWDPASPAPTSGPRPRLWEGQDVLARWTDGLLYLGTIKKVDSAREVCLVQFEDDSQFLVLWKDISPAALPGEELLCCVCRSETVVP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)