SAB1412280
ANTI-NFKBIB antibody produced in mouse
clone 3B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
IKBB, NFKBIB, TRIP9
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 35.53 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NFKBIB(4793)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EDGDTALHLAVIHQHEPFLDFLLGFSAGTEYMDLQNDLGQTALHLAAILGETSTVEKLYAAGAGLCVAERRGHTALHLACRVGAHACARA