Documenti fondamentali
SAB1411459
Sigma-Aldrich
Anti-FOSL1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FRA, FRA1, fra-1
Scegli un formato
100 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 29.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOSL1(8061)
Descrizione generale
The Fos gene family consists of 4 members: FOS, FOSB, FOSL1, and FOSL2. These genes encode leucine zipper proteins that can dimerize with proteins of the JUN family, thereby forming the transcription factor complex AP-1. As such, the FOS proteins have been implicated as regulators of cell proliferation, differentiation, and transformation. (provided by RefSeq)
Immunogeno
FOSL1 (NP_005429.1, 1 a.a. ~ 271 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFRDFGEPGPSSGNGGGYGGPAQPPAAAQAAQQKFHLVPSINTMSGSQELQWMVQPHFLGPSSYPRPLTYPQYSPPQPRPGVIRALGPPPGVRRRPCEQISPEEEERRRVRRERNKLAAAKCRNRRKELTDFLQAETDKLEDEKSGLQREIEELQKQKERLELVLEAHRPICKIPEGAKEGDTGSTSGTSSPPAPCRPVPCISLSPGPVLEPEALHTPTLMTTPSLTPFTPSLVFTYPSTPEPCASAHRKSSSSSGDPSSDPLGSPTLLAL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)