SAB1409054
Monoclonal Anti-FTL antibody produced in mouse
clone X1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC71996
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
X1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 44.99 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FTL(2512)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSSQIRQNYSTDVEAAVNSLVNLYLQASYTYLSLGFYFDRDDVALEGVSHFFRELAEEKREGYERLLKMQNQRGGRALFQDIKKPAEDEWGKTPDAMKAAMALEKKLNQALLDLHALGSARTDPHLCDFLETHFLDEEVKLIKKMGDHLTNLHRLGGPEAGLGEYLFERLTLKHD
Azioni biochim/fisiol
L-Ferritin subunits deliver the scaffold for a trinuclear peroxo-bridged cluster.
WGK 3