SAB1408604
Anti-MGAT3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ43371, GNT-III, GNT3, MGC141943, MGC142278
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~61.3 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MGAT3(4248)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MKMRRYKLFLMFCMAGLCLISFLHFFKTLSYVTFPRELASLSPNLVSSFFWNNAPVTPQASPEPGGPDLLRTPLYSHSPLLQPLPPSKAAEELHRVDLVLPEDTTEYFVRTKAGGVCFKPGTKMLERPPPGRPEEKPEGANGSSARRPPRYLLSARERTGGRGARRKWVECVCLPGWHGPSCGVPTVVQYSNLPTKERLVPREVPRRVINAINVNHEFDLLDVRFHELGDVVDAFVVCESNFTAYGEPRPLKFREMLTNGTFEYIRHKVLYVFLDHFPPGGRQDGWIADDYLRTFLTQDGVSRLRNLRPDDVFIIDDADEIPARDGVLFLKLYDGWTEPFAFHMRKSLYGFFWKQPGTLEVVSGCTVDMLQAVYGLDGIRLRRRQYYTMPNFRQYENRTGHILVQWSLGSPLHFAGWHCSWCFTPEGIYFKLVSAQNGDFPRWGDYEDKRDLNYIRGLIRTGGWFDGTQQEYPPADPSEHMYAPKYLLKNYDRFHYLLDNPYQEPRSTAAGGWRHRGPEGRPPARGKLDEAEV
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1