SAB1405382
Monoclonal Anti-UNC13D antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FHL3, HLH3, HPLH3, Munc13-4
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UNC13D(201294)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ATLLSHPQQRPPFLRQAIKIRRRRVRDLQDPPPQMAPEIQPPSHHFSPEQRALLYEDALYTVLHRLGHPEPNHVTEASELLRYLQEAFHVEPEEHQQTL
WGK 1