SAB1403498
Monoclonal Anti-ANKRD37 antibody produced in mouse
clone 6E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Lrp2bp, MGC111507
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6E8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANKRD37(353322)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MLLLDCNPEVDGLKHLLETGASVNAPPDPCKQSPVHLAAGSGLACFLLWQLQTGADLNQQDVLGEAPLHKAAKVGSLECLSLLVASDAQIDLCNKNGQTAEDLAWSCGFPDCAKFLTTIKCMQTIKASEHPDRNDCVAVLRQKRSLGSVENTSGKRKC
Azioni biochim/fisiol
WGK 1