Documenti
SAB1403391
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAB34, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
RAB39, RAH
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.01 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAB34(83871)
Descrizione generale
RAB proteins, like RAB34, are small GTPases that regulate vesicle budding, docking, and fusion along endocytosis and exocytosis pathways (Chen et al., 2003 [PubMed 12684051]).[supplied by OMIM
Immunogeno
RAB34 (NP_114140.2, 170 a.a. ~ 259 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LSTPAQYALMEKDALQVAQEMKAEYWAVSSLTGENVREFFFRVAALTFEANVLAELEKSGARRIGDVVRINSDDSNLYLTASKKKPTCCP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1