SAB1403208
Monoclonal Anti-MAGEH1 antibody produced in mouse
clone 2B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
1-Apr, MAGEH
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~50.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAGEH1(28986)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MPRGRKSRRRRNARAAEENRNNRKIQASEASETPMAASVVASTPEDDLSGPEEDPSTPEEASTTPEEASSTAQAQKPSVPRSNFQGTKKSLLMSILALIFIMGNSAKEALVWKVLGKLGMQPGRQHSIFGDPKKIVTEEFVRRGYLIYKPVPRSSPVEYEFFWGPRAHVESSKLKVMHFVARVRNRCSKDWPCNYDWDSDDDAEVEAILNSGARGYSAP
WGK 1