SAB1403152
Monoclonal Anti-DDAH2 antibody produced in mouse
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DDAH, DDAHII, G6a, NG30
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~57.46 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDAH2(23564)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MGTPGEGLGRCSHALIRGVPESLASGEGAGAGLPALDLAKAQREHGVLGGKLRQRLGLRLLELPPEESLPLGPLLGDTAVIQGDTALITRPWSPARRPEVDGVRKALQDLGLRIVEIGDENATLDGTDVLFTGREFFVGLSKWTNHRGAEIVADTFRDFAVSTVPVSGPSHLRGLCGMGGPRTVVAGSSDAAQKAVRAMAVLTDHPYASLTLPDDAAADCLFLRPGLPGVPPFLLHRGGGDLPNSQEALQKLSDVTLVPVSCSELEKAGAGLSSLCLVLSTRPHS
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)