Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB1402760
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LGTN, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
LGTN; HCA56, Anti-EIF2D
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EIF2D(1939)
Descrizione generale
This gene encodes a protein receptor that localizes phosphoglycoproteins within endosomes and at the cell periphery. This trafficking receptor for phosphoglycoproteins may play a role in neuroplasticity by modulating cell-cell interactions, intracellular adhesion, and protein binding at membrane surfaces. In hippocampal neurons, long-lasting down-regulation of ligatin mRNA levels occurs via post-transcriptional RNA processing following glutamate receptor activation. This protein contains single PUA and SUI1 domains and these domains may function in RNA binding and translation initiation, respectively. (provided by RefSeq)
Immunogeno
EIF2D (NP_008824.2, 485 a.a. ~ 584 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KGRICPIDITLAQRASNKKVTVVRNLEAYGLDPYSVAAILQQRCQASTTVNPAPGAKDSLQVQIQGNQVHHLGWLLLEEYQLPRKHIQGLEKALKPGKKK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)