SAB1402717
Monoclonal Anti-CDH12 antibody produced in mouse
clone 1B4, ascites fluid
Sinonimo/i:
CDHB, FLJ34857
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B4, monoclonal
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH12(1010)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KISVLDVDEPPVFSKPLYTMEVYEDTPVGTIIGAVTAQDLDVGSSAVRYFIDWKSDGDSYFTIDGNEGTIATNELLDRESTAQYNFSIIASKVSNPLLT
WGK 1