Documenti fondamentali
SAB1402442
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AIP antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ARA9, FKBP16, FKBP37, SMTPHN, XAP2
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.45 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AIP(9049)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a receptor for aryl hydrocarbons and a ligand-activated transcription factor. The encoded protein is found in the cytoplasm as part of a multiprotein complex, but upon binding of ligand is transported to the nucleus. This protein can regulate the expression of many xenobiotic metabolizing enzymes. Also, the encoded protein can bind specifically to and inhibit the activity of hepatitis B virus. (provided by RefSeq)
Immunogeno
AIP (NP_003968.1, 156 a.a. ~ 249 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KVESPGTYQQDPWAMTDEEKAKAVPLIHQEGNRLYREGHVKEAAAKYYDAIACLKNLQMKEQPGSPEWIQLDKQITPLLLNYCQCKLVVEEYYE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)