SAB1402374
Monoclonal Anti-THRSP, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC21659, S14, SPOT14
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.35 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... THRSP(7069)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MQVLTKRYPKNCLLTVMDRYAAEVHNMEQVVMIPSLLRDVQLSGPGGQAQAEAPDLYTYFTMLKAICVDVDHGLLPREEWQAKV
WGK 1