Key Documents
SAB1401955
Sigma-Aldrich
Anti-CARD16 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
COP, COP1, PSEUDO-ICE
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CARD16(114769)
Immunogeno
COP1 (NP_443121.1, 1 a.a. ~ 97 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADKVLKEKRKLFIHSMGEGTINGLLDELLQTRVLNQEEMEKVKRENATVMDKTRALIDSVIPKGAQACQICITYICEEDSYLAETLGLSAGPIPGN