SAB1401329
Monoclonal Anti-RBM3 antibody produced in mouse
clone 4D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
IS1-RNPL, RNPL
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RBM3(5935)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSSEEGKLFVGGLNFNTDEQALEDHFSSFGPISEVVVVKDRETQRSRGFGFITFTNPEHASVAMRAMNGESLDGRQIRVD