Documenti fondamentali
SAB1401274
Sigma-Aldrich
Anti-P2RX4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
P2X4, P2X4R
Scegli un formato
100 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... P2RX4(5025)
Categorie correlate
Descrizione generale
The product of this gene belongs to the family of purinoceptors for ATP. This receptor functions as a ligand-gated ion channel with high calcium permeability. The main pharmacological distinction between the members of the purinoceptor family is the relative sensitivity to the antagonists suramin and PPADS. The product of this gene has the lowest sensitivity for these antagonists. Multiple alternatively spliced transcript variants have been identified for this gene although their full-length natures have not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogeno
P2RX4 (NP_002551.2, 1 a.a. ~ 388 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGCCAALAAFLFEYDTPRIVLIRSRKVGLMNRAVQLLILAYVIGWVFVWEKGYQETDSVVSSVTTKVKGVAVTNTSKLGFRIWDVADYVIPAQEENSLFVMTNVILTMNQTQGLCPEIPDATTVCKSDASCTAGSAGTHSNGVSTGRCVAFNGSVKTCEVAAWCPVEDDTHVPQPAFLKAAENFTLLVKNNIWYPKFNFSKRNILPNITTTYLKSCIYDAKTDPFCPIFRLGKIVENAGHSFQDMAVEGGIMGIQVNWDCNLDRAASLCLPRYSFRRLDTRDVEHNVSPGYNFRFAKYYRDLAGNEQRTLIKAYGIRFDIIVFGKAGKFDIIPTMINIGSGLALLGMATVLCDIIVLYCMKKRLYYREKKYKYVEDYEQGLASELDQ
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)