Documenti
SAB1400693
Sigma-Aldrich
Anti-KCTD15 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC25497, Anti-MGC2628
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCTD15(79047)
Immunogeno
KCTD15 (NP_076981.1, 1 a.a. ~ 234 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPHRKERPSGSSLHTHGSTGTAEGGNMSRLSLTRSPVSPLAAQGIPLPAQLTKSNAPVHIDVGSHMYTSSLATLTKYPDSRISRLFNGTEPIVLDSLKQHYFIDRDGEIFRYVLSFLRTSKLLLPDDFKDFSLLYEEARYYQLQPMVRELERWQQEQEQRRRSRACDCLVVRVTPDLGERIALSGEKALIEEVFPETGDVMCNSVNAGWNQDPTHVIRFPLNGYCRLNSVQDVL