SAB1303101
ANTI-VEGFC antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Flt4 ligand, VEGF-C, VRP, Vascular endothelial growth factor C, Vascular endothelial growth factor related protein
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
46883 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VEGFC(7424)