Documenti fondamentali
SAB1300900
Sigma-Aldrich
Anti-CDK5R2(p39) (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CDK5 activator 2, Anti-Cyclin-dependent kinase 5 activator 2 [Precursor], Anti-Cyclin-dependent kinase 5 regulatory subunit 2, Anti-P39, Anti-P39I
Scegli un formato
100 μG
281,00 €
281,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
281,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
281,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDK5R2(8941)
Categorie correlate
Descrizione generale
CDK5R2(p39) is a neuron-specific activator of CDK5 kinase. It associates with CDK5 to form an active kinase. This protein and neuron-specific CDK5 activator CDK5R1/p39NCK5A both share limited similarity to cyclins, and thus may define a distinct family of cyclin-dependent kinase activating proteins.
Immunogeno
CDK5R2 (NP_003927, 10-44)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human CDK5R2.
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)