Documenti fondamentali
SAB1300867
Sigma-Aldrich
Anti-GOLPH3 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Coat protein GPP34, Anti-GOLPH3, Anti-GPP34, Anti-Golgi phosphoprotein 3
Scegli un formato
100 μG
374,00 €
374,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
374,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
374,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GOLPH3(64083)
Categorie correlate
Descrizione generale
The Golgi complex plays a key role in the sorting and modification of proteins exported from the endoplasmic reticulum. This protein encoded by this gene is a peripheral membrane protein of the Golgi stack and may have a regulatory role in Golgi trafficking.
Immunogeno
GOLPH3 (NP_071413, 256-290)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human GOLPH3.
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Weiqing Zhang et al.
Journal of investigative medicine : the official publication of the American Federation for Clinical Research, 68(2), 425-429 (2019-11-05)
The aim of this study was to investigate the function of miR-3150b-3p in malignant behaviors of colorectal cancer (CRC). The tumor-inhibitive effect of miR-3150b-3p was determined by cell viability, invasion, and migration assays. The influence of miR-3150b-3p on the expression