Documenti
S0774
Sigma-Aldrich
Streptomicina
suitable for plant cell culture
About This Item
Formula condensata:
C21H39N7O12 · 1.5 H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
728.69
Beilstein:
3894995
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51101500
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Potenza
≥720 μg per mg
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
tecniche
cell culture | plant: suitable
Colore
white to off-white
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
Descrizione generale
Chemical structure: aminoglycoside
Applicazioni
Used together with penicillin and other agents to inhibit bacterial contamination in cell culture applications.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: La streptomicina agisce inibendo la sintesi delle proteine dei procarioti legandosi alla proteina S12 della subunità ribosomiale 30S. In questo modo impedisce la transizione da complesso imitativo a ribosoma di allungamento della catena. Ciò causa errori di codifica o inibisce l′avvio.
Modalità di resistenza: Una mutazione in rpsL, un gene per la proteina ribosomiale S12, impedisce il legame della streptomicina con il ribosoma. Inoltre, un′aminoglicoside fosfotransferasi inattiva la streptomicina.
Spettro antimicrobico: La streptomicina è attiva nei confronti dei batteri gram positivi e gram negativi.
Altre note
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Penicillina G powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P3032
Penicillina G
Kanamicina powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
K1377
Kanamicina
Amfotericina B 250 μg/mL in deionized water, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A2942
Amfotericina B
Walter M Jaklitsch
Studies in mycology, 63, 1-91 (2009-10-15)
At present 75 species of Hypocrea have been identified in temperate Europe. Nineteen green-spored species and their Trichoderma asexual states are here described in detail. Extensive searches for Hypocrea teleomorphs in 14 European countries, with emphasis on Central Europe, yielded
Annalisa Milano et al.
Journal of the American College of Cardiology, 64(8), 745-756 (2014-08-26)
Familial forms of primary sinus bradycardia have sometimes been attributed to mutations in HCN4, SCN5A, and ANK2. In these studies, no structural cardiac alterations were reported in mutation carriers. However, a cluster of reports in the literature describe patients presenting
Xue Tan et al.
Experimental eye research, 131, 77-83 (2015-01-13)
As a part of the visual cycle, all-trans-retinol (all-trans-ROL), the major form of vitamin A in circulating blood, is transported to the retinal pigment epithelium (RPE). All-trans-ROL is essential for normal retina function. However, recent researches have shown that excessive
Ming Soon Cheng et al.
Biosensors & bioelectronics, 70, 74-80 (2015-03-22)
We describe an impedimetric cell-based biosensor constructed from poly-l-lysine (PLL)-modified screen-printed carbon electrode for real-time monitoring of dengue virus (DENV) infection of surface-immobilized baby hamster kidney (BHK-21) fibroblast cells. Cytopathic effects (CPE) induced by DENV-2 New Guinea C strain (including
Abderrazak Kitsy et al.
PloS one, 9(7), e102615-e102615 (2014-07-23)
The essential branched-chain amino acids (BCAA), leucine, valine and isoleucine, are traditionally associated with skeletal muscle growth and maintenance, energy production, and generation of neurotransmitter and gluconeogenic precursors. Recent evidence from human and animal model studies has established an additional