R4777
Anti-Ran antibody,Mouse monoclonal
clone ARAN1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-ARA24, Anti-Gsp1, Anti-TC4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ARAN1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, Xenopus, bovine, mouse, hamster
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total extract of Jurkat cells
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAN(5901)
mouse ... Ran(19384)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry