R125
Anti-RANTES antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CCL5(6352)
Categorie correlate
Descrizione generale
Anti-RANTES antibody specifically recognizes human RANTES. The antibody shows ~40% cross-reactivity with mouse RANTES and canine RANTES, ~20% cross-reactivity with cotton rat RANTES, and ~1% cross-reactivity with feline RANTES.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3