P7777
Poli(etilenglicole)
Hybri-Max™, mol wt 1,300-1,600, waxy solid, BioReagent, suitable for hybridoma
Sinonimo/i:
PEG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Grado
Hybri-Max™
Sterilità
autoclaved
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
waxy solid
PM
1,300-1,600
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Viscosità
25-35 cP (210 °F)
Punto di fusione
40-50 °C
Solubilità
water: soluble (5 mL water/vial at 45 °C)
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ricostituzione
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138.6 °C - closed cup