P2528
Phenanthrene
>96% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>96% (HPLC)
P. eboll.
340 °C (lit.)
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Densità
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2