P2092
Monoclonal Anti-p27Kip1 antibody produced in mouse
clone DCS-72, ascites fluid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DCS-72, monoclonal
PM
antigen 27 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human, rat, monkey, canine, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:200 using extract of cultured mouse fibroblast line NIH3T3
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDKN1B(1027)
mouse ... Cdkn1b(12576)
rat ... Cdkn1b(83571)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato