Vai a
P162
Pregnenolone sulfate sodium salt
sigma-1 receptor agonist, powder
Sinonimo/i:
5-Pregnen-3β-ol-20-one sulfate, 3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one 3-sulfate, 3-Hydroxypregn-5-en-20-one sulfate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
26,60 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
73,30 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H31NaO5S
Peso molecolare:
418.52
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
26,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Pregnenolone sulfate sodium salt,
form
powder
Quality Segment
mp
192 °C (lit.)
solubility
methanol and water: 1.93 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2 mg/mL
SMILES string
[Na].[H][C@@]12CC=C3C[C@H](CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O)OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C21H32O5S.Na.H/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;;/h4,15-19H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);;/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;;/m0../s1
InChI key
ABFNHVDDMHKJKK-WRHGONFGSA-N
Application
Pregnenolone sulfate sodium salt has been used as sigma-1 receptor (σ1R) agonist. It has also been used in the stimulation and as a ligand for transient receptor potential melastatin-3 (TRPM3).
Biochem/physiol Actions
Pregnenolone sulfate is a neurosteroid and a neuromodulator. It is involved in the stimulation of N-methyl-D-aspartate receptor (NMDA), γ-Aminobutyric acid type A (GABAA ) and α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA-kainate). It activates transient receptor potential melastatin (TRPM3) which is a calcium-permeable ion channel. It improves schizophrenia and behavioral anomalies by modulating NMDA mediated Ser/Thr kinase - glycogen synthase kinase 3 β (AKT/GSK3β) signaling pathway.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D5297P8004740985
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
methanol and water: 1.93 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2 mg/mL
solubility
methanol: soluble, clear to hazy
solubility
-
solubility
-
mp
192 °C (lit.)
mp
148-149 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
192 °C (lit.)
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
Gene Information
-
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)